5-Brom-2-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3389-1G
COBBHC-3389-1GEA
52.5
EUR
COBBHC-3389-1G
5-Brom-2-iodanilin
5-Brom-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅BrIN Molecular Weight: 297,9200 g/mol |
MDL:
MFCD09753734 CAS-Nummer: 64085-52-5 |