1-Brom-4-chlor-2-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-5-chloroiodobenzene, 1-Bromo-4-Chloro-2-Iodobenzene
HC-3434-5G
COBBHC-3434-5GEA
154
EUR
COBBHC-3434-5G
1-Brom-4-chlor-2-iodbenzol
1-Bromo-4-chloro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃BrCl Molecular Weight: 317,3495 g/mol |
MDL:
MFCD00672943 CAS-Nummer: 148836-41-3 |