1-(2-Bromphenyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3496-1G
COBBHC-3496-1GEA
312
EUR
COBBHC-3496-1G
1-(2-Bromphenyl)pyrrolidin
1-(2-Bromphenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂BrN Molecular Weight: 226,1130 g/mol |
MDL:
MFCD20486327 CAS-Nummer: 87698-81-5 |