5-Brom-3-chlor-2-fluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3520-1G
COBBHC-3520-1GEA
236
EUR
COBBHC-3520-1G
5-Brom-3-chlor-2-fluorphenol
5-Brom-3-chlor-2-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225,4428 g/mol |
MDL:
MFCD18914516 CAS-Nummer: 1305322-97-7 |