3,5-Dimethyl-4-iodoaniline
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
HC-4054-1G
COBBHC-4054-1GEA
65.8
EUR
COBBHC-4054-1G
3,5-Dimethyl-4-iodoaniline
3,5-Dimethyl-4-iodoaniline
Formel:
C₈H₁₀IN Molecular Weight: 247,0800 g/mol |
MDL:
MFCD06664471 CAS-Nummer: 117832-15-2 |