6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6003-5G
COBBHC-6003-5GEA
0
EUR
COBBHC-6003-5G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃ |
MDL:
MFCD09258637 CAS-Nummer: 13493-79-3 |