8-Isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
8-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-8-ol
HC-6024-1G
COBBHC-6024-1GEA
208
EUR
COBBHC-6024-1G
8-Isochinolinol
8-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00661583 CAS-Nummer: 3482-14-2 |