2-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6148-5G
HC-6148-1G
COBBHC-6148-5GEA
0
EUR
COBBHC-6148-5G
COBBHC-6148-1G
2-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyrazin
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine
Formel:
C₇H₅ClN₄ |
MDL:
MFCD09800962 CAS-Nummer: 941294-48-0 |