6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6160-1G
HC-6160-25G
HC-6160-5G
COBBHC-6160-1GEA
0
EUR
COBBHC-6160-1G
COBBHC-6160-25G
COBBHC-6160-5G
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₆ClN₃O₂ |
MDL:
MFCD09800971 CAS-Nummer: 957120-37-5 |