Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6215-1G
COBBHC-6215-1GEA
303
EUR
COBBHC-6215-1G
Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-6,8-difluor-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉F₂NO |
MDL:
MFCD00173349 CAS-Nummer: 107555-38-4 |