4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6301-5G
HC-6301-1G
COBBHC-6301-5GEA
0
EUR
COBBHC-6301-5G
COBBHC-6301-1G
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Formel:
C₁₁H₁₁BrF₃NO₃S |
MDL:
MFCD09801007 CAS-Nummer: 951884-77-8 |