3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6325-1G
COBBHC-6325-1GEA
149
EUR
COBBHC-6325-1G
3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-ethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₂BrNO₂S |
MDL:
MFCD09801020 CAS-Nummer: 951885-52-2 |