2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6361-1G
COBBHC-6361-1GEA
204
EUR
COBBHC-6361-1G
2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₉BrF₃NO₃S |
MDL:
MFCD09878380 CAS-Nummer: 957062-79-2 |