2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6366-5G
HC-6366-25G
HC-6366-1G
COBBHC-6366-5GEA
0
EUR
COBBHC-6366-5G
COBBHC-6366-25G
COBBHC-6366-1G
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O |
MDL:
MFCD07772824 CAS-Nummer: 332134-60-8 |