4-(Pyrrolidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6482-1G
COBBHC-6482-1GEA
149
EUR
COBBHC-6482-1G
4-(Pyrrolidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
4-(Pyrrolidin-1-yl)-8-(trifluormethyl)chinolin
Formel:
C₁₄H₁₃F₃N₂ |
MDL:
MFCD09972163 CAS-Nummer: 1020253-07-9 |