L(+)-Isoleucinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6498-25G
HC-6498-5G
HC-6498-1G
COBBHC-6498-25GEA
0
EUR
COBBHC-6498-25G
COBBHC-6498-5G
COBBHC-6498-1G
L(+)-Isoleucinol
L(+)-Isoleucinol
Formel:
C₆H₁₅NO |
MDL:
MFCD00004731 CAS-Nummer: 24629-25-2 EINECS: 246-371-4 |