Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6659-5G
HC-6659-1G
COBBHC-6659-5GEA
0
EUR
COBBHC-6659-5G
COBBHC-6659-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O |
MDL:
MFCD07778354 CAS-Nummer: 6188-43-8 |