6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6660-1G
COBBHC-6660-1GEA
352
EUR
COBBHC-6660-1G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₅BrN₂O Molecular Weight: 225,0400 g/mol |
MDL:
MFCD09864909 CAS-Nummer: 30384-96-4 |