Broxyquinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
HC-6706-100G HC-6706-25G
COBBHC-6706-100GEA 0 EUR
COBBHC-6706-100G COBBHC-6706-25G
Broxyquinolin
Broxyquinolin
Formel: C₉H₅Br₂NO
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,189 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006785
CAS-Nummer: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 13,01438