3-Amino-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
HC-6711-100G
COBBHC-6711-100GEA
218
EUR
COBBHC-6711-100G
3-Amino-1H-pyrazol
3-Amino-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃ Molecular Weight: 83,09 g/mol |
MDL:
MFCD00005236 CAS-Nummer: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3259 ADR: 8,II |