8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6735-5G
HC-6735-1G
COBBHC-6735-5GEA
0
EUR
COBBHC-6735-5G
COBBHC-6735-1G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD10699667 CAS-Nummer: 1033202-04-8 |