8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6739-1G
COBBHC-6739-1GEA
0
EUR
COBBHC-6739-1G
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₇BrN₂O |
MDL:
MFCD10699669 CAS-Nummer: 1033202-08-2 |