5-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6753-1G
COBBHC-6753-1GEA
149
EUR
COBBHC-6753-1G
5-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
5-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₁H₇ClF₃NO |
MDL:
MFCD11053825 CAS-Nummer: 59108-09-7 |