6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6801-5G
HC-6801-1G
COBBHC-6801-5GEA
0
EUR
COBBHC-6801-5G
COBBHC-6801-1G
6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin
6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄ClFN₂ |
MDL:
MFCD10699670 CAS-Nummer: 1033202-10-6 |