Methyl-5-brom-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6870-1G
COBBHC-6870-1GEA
0
EUR
COBBHC-6870-1G
Methyl-5-brom-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-5-brom-4-hydroxy-8-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO₃ |
MDL:
MFCD11855939 CAS-Nummer: 1133116-21-8 |