Methyl-6-brom-7-chlor-8-methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6945-1G
COBBHC-6945-1GEA
149
EUR
COBBHC-6945-1G
Methyl-6-brom-7-chlor-8-methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-6-brom-7-chlor-8-methyl-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉BrClNO₃ |
MDL:
MFCD11053780 CAS-Nummer: 1065074-46-5 |