4-Iod-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1004-1G
COBBHI-1004-1GEA
0
EUR
COBBHI-1004-1G
4-Iod-1-methylimidazol
4-Iodo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ |
MDL:
MFCD01632214 CAS-Nummer: 71759-87-0 |