2,4,5-Tribromimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,4,5-Tribrom-1H-imidazol
HI-1023-100G
COBBHI-1023-100GEA 308 EUR
COBBHI-1023-100G
2,4,5-Tribromimidazol
2,4,5-Tribromoimidazole
Formel: C₃HBr₃N₂
Molecular Weight: 304,77 g/mol
Siedepunkt: 359 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 224 °C
MDL: MFCD00005184
CAS-Nummer: 2034-22-2
EINECS: 217-997-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II