2-Brom-1-tritylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1044-1G
COBBHI-1044-1GEA
182
EUR
COBBHI-1044-1G
2-Brom-1-tritylimidazol
2-Brom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₇BrN₂ |
MDL:
MFCD02179528 CAS-Nummer: 67478-47-1 |