2-Chlorimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chlor-1H-imidazol
HI-1046-1G
COBBHI-1046-1GEA
385
EUR
COBBHI-1046-1G
2-Chlorimidazol
2-Chloroimidazole
Formel:
C₃H₃ClN₂ Molecular Weight: 102,52 g/mol |
MDL:
MFCD02179530 CAS-Nummer: 16265-04-6 |