4,5-Dicyan-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,5-Dicyan-1-methyl-1H-imidazol, 1-Methylimidazol-4,5-dicarbonitril
HI-1088-5G
COBBHI-1088-5GEA
49.7
EUR
COBBHI-1088-5G
4,5-Dicyan-1-methylimidazol
4,5-Dicyano-1-methylimidazole
Formel:
C₆H₄N₄ Molecular Weight: 132,12 g/mol |
MDL:
MFCD01567299 CAS-Nummer: 19485-35-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |