1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
HI-1090-5G
HI-1090-1G
HI-1090-25G
COBBHI-1090-5GEA
0
EUR
COBBHI-1090-5G
COBBHI-1090-1G
COBBHI-1090-25G
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD02179560 CAS-Nummer: 41716-18-1 |