Methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1115-5G
HI-1115-1G
COBBHI-1115-5GEA
0
EUR
COBBHI-1115-5G
COBBHI-1115-1G
Methylthiazol-5-carboxylat
Methylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₅H₅NO₂S |
MDL:
MFCD03788563 CAS-Nummer: 14527-44-7 |