2,5-Dibrom-1-tritylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1126-1G
COBBHI-1126-1GEA
385
EUR
COBBHI-1126-1G
2,5-Dibrom-1-tritylimidazol
2,5-Dibrom-1-tritylimidazol
Formel:
C₂₂H₁₆Br₂N₂ |
MDL:
MFCD04115731 CAS-Nummer: 850429-53-7 |