1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1132-1G
COBBHI-1132-1GEA
193
EUR
COBBHI-1132-1G
1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
Formel:
C₆H₉IN₂O Molecular Weight: 252,05 g/mol |
MDL:
MFCD03788568 CAS-Nummer: 146697-87-2 |