Imidazol-4-carbonsäureethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl imidazole-4-carboxylate
HI-1187-1G
HI-1187-25G
HI-1187-5G
COBBHI-1187-1GEA
0
EUR
COBBHI-1187-1G
COBBHI-1187-25G
COBBHI-1187-5G
Imidazol-4-carbonsäureethylester
Imidazol-4-carbonsäureethylester
Formel:
C₆H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD07363812 CAS-Nummer: 23785-21-9 |