6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1235-1G
HI-1235-5G
COBBHI-1235-1GEA
0
EUR
COBBHI-1235-1G
COBBHI-1235-5G
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL:
MFCD06496200 CAS-Nummer: 6188-23-4 |