2-Brom-5-methylthiophen

Lieferant: COMBI-BLOCKS

HI-1254-25G HI-1254-100G HI-1254-5G
COBBHI-1254-25GEA 0 EUR
COBBHI-1254-25G COBBHI-1254-100G COBBHI-1254-5G
2-Brom-5-methylthiophen
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR