6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1276-5G
HI-1276-25G
HI-1276-1G
COBBHI-1276-5GEA
0
EUR
COBBHI-1276-5G
COBBHI-1276-25G
COBBHI-1276-1G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₄ClN₃ |
MDL:
MFCD07778345 CAS-Nummer: 6775-78-6 |