8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1296-1G
HI-1296-5G
COBBHI-1296-1GEA
0
EUR
COBBHI-1296-1G
COBBHI-1296-5G
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₇BrN₂ |
MDL:
MFCD09258770 CAS-Nummer: 136117-93-6 |