4-Brom-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1314-5G
HI-1314-1G
COBBHI-1314-5GEA
208
EUR
COBBHI-1314-5G
COBBHI-1314-1G
4-Brom-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrN₃O₂ |
MDL:
MFCD09475850 CAS-Nummer: 957034-96-7 |