2-Acetyl-7-brombenzofuran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1374-5G
HI-1374-1G
COBBHI-1374-5GEA
796
EUR
COBBHI-1374-5G
COBBHI-1374-1G
2-Acetyl-7-brombenzofuran
2-Acetyl-7-brombenzofuran
Formel:
C₁₀H₇BrO₂ Molecular Weight: 239.07 g/mol |
MDL:
MFCD10699679 CAS-Nummer: 460086-95-7 |