5-Amino-4-cyan-1-(2,4-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1402-1G
COBBHI-1402-1GEA
149
EUR
COBBHI-1402-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,4-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₄ |
MDL:
MFCD10699683 CAS-Nummer: 58791-83-6 |