5-Amino-4-cyan-1-(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1403-1G
COBBHI-1403-1GEA
451
EUR
COBBHI-1403-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₃H₁₄N₄ |
MDL:
MFCD10699684 CAS-Nummer: 1072944-82-1 |