5-Amino-4-cyan-1-(2,5-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1416-1G
COBBHI-1416-1GEA
303
EUR
COBBHI-1416-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,5-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,5-dichlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₄ |
MDL:
MFCD10699685 CAS-Nummer: 76982-29-1 |