5-Amino-4-cyan-1-(2-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1417-1G
COBBHI-1417-1GEA
497
EUR
COBBHI-1417-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyan-1-(2-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Formel:
C₁₁H₉ClN₄ |
MDL:
MFCD10699686 CAS-Nummer: 107856-31-5 |