5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-(perfluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1421-1G
COBBHI-1421-1GEA
623
EUR
COBBHI-1421-1G
5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-(perfluorphenyl)-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-(perfluorphenyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₁₁H₅F₅N₄ |
MDL:
MFCD11053834 CAS-Nummer: 1072944-84-3 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)