5-Amino-4-cyan-1-(3-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1422-1G
COBBHI-1422-1GEA
303
EUR
COBBHI-1422-1G
5-Amino-4-cyan-1-(3-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyan-1-(3-chlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Formel:
C₁₁H₉ClN₄ |
MDL:
MFCD11053835 CAS-Nummer: 107842-57-9 |