5-Amino-4-cyan-1-(2,6-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1424-1G
COBBHI-1424-1GEA
149
EUR
COBBHI-1424-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,6-dichlorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,6-dichlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₄ |
MDL:
MFCD11053837 CAS-Nummer: 1072944-85-4 |