1-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
HI-1525-1G
COBBHI-1525-1GEA
303
EUR
COBBHI-1525-1G
1-(4-Bromphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
1-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ |
MDL:
MFCD11848680 CAS-Nummer: 98946-73-7 |